Få mere at vide
MP BIOMEDICALS FAST DNA-sletning 500 ml
Artikelnummer. 31874170 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31874170 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31874170 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 112463500
 Begrænset vare
På lager
Hurtig DNA-dekontaminering på kun 10 minutter. Effektiv på almindelige laboratorieoverflader med en simpel, effektiv arbejdsgang, ideel til at opretholde rene PCR-arbejdsstationer.
  • FAST DNA Erase er en klar, klar, farveløs væske designet til at eliminere DNA-forurening fra almindelige laboratorieoverflader, herunder bordplader, plast, rustfrit stål og glas.
  • Anvendelsesnoter: FAST DNA-sletning er beregnet til at dekontaminere laboratorieoverflader, apparater samt plastik- og glasbeholdere.
  • Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals' produkter kun beregnet til forskning eller videre produktion og er ikke til direkte menneskelig brug.
  • Vigtig anvendelse: Fjernelse af DNA-forurening
Tekniske data
Farvekodet Nej
Form Flydende spray
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FAST DNA Erase
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i