Få mere at vide
Fast Corinth V Salt, TRC
Artikelnummer. 30390762
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390762 500 mg
30389123 100 mg
30396795 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30390762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF103330500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61966-14-1
Molekylær formel 2(C15H14N5O3 ) . Cl4Zn
Molekylvægt (g/mol) 831.8
Synonym Diazol Dark Violet K, Fast Corinth V Zinc Chloride Double Salt, Bis{2-methoxy-5-methyl-4-[(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]benzenediazonium}tetrachlorozincate, Mono((E)-2-methoxy-5-methyl-4-((4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl)benzenediazonium) Monozinc(IV) Tetrachloride
SMIL [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].COc1cc(N=Nc2ccc(C)cc2[N+](=O)[O-])c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(N=Nc4ccc(C)cc4[N+](=O)[O-])c(C)cc3[N+]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Corinth V Salt
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formel vægt 828.0239