Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hurtigt blåt BB salt
Artikelnummer. 11382217
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11382217
Brand: Thermo Scientific Chemicals L09704.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5486-84-0 | C34H36Cl4N6O6Zn | 831.878 g/mol
Fast Blue BB salt bruges som et generelt substrat tilβ -glycosidase. To mol 6-brom-2-napthol-β -d-glucopyranosid spaltes afβ -glucosidaser til 2 mol d-glucose og 2 mol 6-brom-2-napthol. De 2 mol dannede 6-brom-2-napthol kobles med 1 mol Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzendiazoniumchlorid hemi (zinkchlorid) salt], hvilket resulterer i 2 mol af det tilsvarende farvestof af 6-brom-2-naphthol (rødlig farve). Det er en almindeligt anvendt farve til at observere myelin under lysmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fast Blue BB salt anvendes som et generelt substrat tilβ -glycosidase. To mol 6-brom-2-napthol-β -d-glucopyranosid spaltes afβ -glucosidaser til 2 mol d-glucose og 2 mol 6-brom-2-napthol. De 2 mol dannede 6-brom-2-napthol kobles med 1 mol Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzendiazoniumchlorid hemi (zinkchlorid) salt], hvilket resulterer i 2 mol af det tilsvarende farvestof af 6-brom-2-naphthol (rødlig farve). Det er en almindeligt anvendt farve til at observere myelin under lysmikroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5486-84-0
Molekylær formel C34H36Cl4N6O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 831.878
MDL nummer MFCD00074765
InChI nøgle CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
PubChem CID 131675364
IUPAC navn zink;N-(4-diazonio-2,5-diethoxyphenyl)benzencarboximidat;dichlorid;dihydrochlorid
SMIL CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Blue BB salt
Smeltepunkt ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 831.89
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Mængde 25 g