Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hurtigt blåt BB salt
Artikelnummer. 11372217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372217 5 g 5g
11362217 1 g 1g
11382217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372217 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L09704.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5486-84-0 | C34H36Cl4N6O6Zn | 831.878 g/mol
Fast Blue BB salt bruges som et generelt substrat tilβ -glycosidase. To mol 6-brom-2-napthol-β -d-glucopyranosid spaltes afβ -glucosidaser til 2 mol d-glucose og 2 mol 6-brom-2-napthol. De 2 mol dannede 6-brom-2-napthol kobles med 1 mol Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzendiazoniumchlorid hemi (zinkchlorid) salt], hvilket resulterer i 2 mol af det tilsvarende farvestof af 6-brom-2-naphthol (rødlig farve). Det er en almindeligt anvendt farve til at observere myelin under lysmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fast Blue BB salt anvendes som et generelt substrat tilβ -glycosidase. To mol 6-brom-2-napthol-β -d-glucopyranosid spaltes afβ -glucosidaser til 2 mol d-glucose og 2 mol 6-brom-2-napthol. De 2 mol dannede 6-brom-2-napthol kobles med 1 mol Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzendiazoniumchlorid hemi (zinkchlorid) salt], hvilket resulterer i 2 mol af det tilsvarende farvestof af 6-brom-2-naphthol (rødlig farve). Det er en almindeligt anvendt farve til at observere myelin under lysmikroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5486-84-0
Molekylær formel C34H36Cl4N6O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 831.878
MDL nummer MFCD00074765
InChI nøgle CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
PubChem CID 131675364
IUPAC navn zink;N-(4-diazonio-2,5-diethoxyphenyl)benzencarboximidat;dichlorid;dihydrochlorid
SMIL CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Blue BB salt
Smeltepunkt ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 831.89
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Mængde 5 g