Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hurtigt blåt BB salt
Beskrivelse
Fast Blue BB salt bruges som et generelt substrat tilβ -glycosidase. To mol 6-brom-2-napthol-β -d-glucopyranosid spaltes afβ -glucosidaser til 2 mol d-glucose og 2 mol 6-brom-2-napthol. De 2 mol dannede 6-brom-2-napthol kobles med 1 mol Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzendiazoniumchlorid hemi (zinkchlorid) salt], hvilket resulterer i 2 mol af det tilsvarende farvestof af 6-brom-2-naphthol (rødlig farve). Det er en almindeligt anvendt farve til at observere myelin under lysmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fast Blue BB salt anvendes som et generelt substrat tilβ -glycosidase. To mol 6-brom-2-napthol-β -d-glucopyranosid spaltes afβ -glucosidaser til 2 mol d-glucose og 2 mol 6-brom-2-napthol. De 2 mol dannede 6-brom-2-napthol kobles med 1 mol Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzendiazoniumchlorid hemi (zinkchlorid) salt], hvilket resulterer i 2 mol af det tilsvarende farvestof af 6-brom-2-naphthol (rødlig farve). Det er en almindeligt anvendt farve til at observere myelin under lysmikroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fast Blue BB salt |
| Smeltepunkt | ∼157°C (decomposition) |
| Beilstein | 1845288 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 831.89 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Mængde | 1 g |
Sikkerhed og håndtering
- Fast Blue BB salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Fast Blue BB salt