Få mere at vide
Fast Blue BB Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fast Blue BB Salt (Technical Grade) |
| CAS | 5486-84-0 |
| Molekylær formel | 2[C17H18N3O3]•ZnCl4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Bis(4-benzamido-2,5-diethoxybenzenediazonium) Chlorozincate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O3.4ClH.Zn/c1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;+2/p-3 |
| SMIL | N#[N+]C=1C=C(OCC)C(=CC1OCC)NC(=O)C=2C=CC=CC2.[Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-] |
| IUPAC navn | di(4-benzamido-2,5-diethoxybenzenediazonium) mono(tetrachlorozincate(II)) |
| Molekylvægt (g/mol) | 831.87 |
| Formel vægt | 828.07 |