Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hurtig blå BB base
Artikelnummer. 15474829
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474829 25 g 25g
15484829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474829 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62456.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
CI 37175
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CI 37175
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-00-3
Molekylær formel C17H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 300.358
MDL nummer MFCD00009091
InChI nøgle CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
PubChem CID 67108
IUPAC navn N-(4-amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamid
SMIL CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Blue BB base
Smeltepunkt 95°C to 105°C
Beilstein 3416889
Formel vægt 300.35
Farve Brun til Grå
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver