Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fast blue BB |
| Smeltepunkt | 98,0 °C til 100,0 °C |
| Navn note | 98% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| UV-spektrometri | Følger |
| Beilstein | 13, III, 2170 |
| Farve | Brun til Grå |
| Mængde | 100 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Fast Blue BB
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.