Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hurtig blå BB, 98%, ren
Artikelnummer. 10052610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052610 25 g Glasflaske 25g
10216490 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10052610 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191570250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-00-3
Molekylær formel C17H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 300.358
MDL nummer MFCD00009091
InChI nøgle CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175
PubChem CID 67108
IUPAC navn N-(4-amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamid
SMIL CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast blue BB
Smeltepunkt 98.0°C to 100.0°C
Navn note 98%
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 13, III, 2170
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 300.35
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Brun til Grå
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Blue BB
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.