Få mere at vide
Testo™ Hurtig overfladeprobe
Artikelnummer. p-8010237
Længde (metrisk):
80 mm
115 mm
Artikelnummer. 10221013
Brand: Testo™ 0602 0393
Kun null tilbage
Tekniske data
Inkluderer Hurtig overfladeprobe, 5 dia. x 115 mm L sondeskaft, 12 mm dia. Sondeakselspids, 1,2 mm L-kabel,– 60 til 300 °C Måleområde, 3 sek. Responstid, til påvisning af termiske broer i vægge
Til brug med (applikation) Påvisning af kuldebroer i vægge
Svartid 3 sek.
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +300 °C
Længde (metrisk) 115 mm