Få mere at vide
Testo™ Hurtig overfladeprobe
Længde (metrisk):
80 mm
115 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Hurtig overfladeprobe, 5 dia. x 80 mm L sondeskaft, 12 dia. x 50 mm L sondeakselspids, 1,2 mm L-kabel,– 60 til 300 °C Måleområde, 3 sek. Responstid, til påvisning af termiske broer i vægge |
| Certificeringer/compliance | EN 60584-2 |
| Til brug med (applikation) | Påvisning af kuldebroer i vægge |
| Svartid | 3 sek. |
| Temperaturområde (metrisk) | -60 °C til +300 °C |
| Længde (metrisk) | 80 mm |