Få mere at vide
Testo™ Hurtig overfladeprobe
Artikelnummer. 10221013
Skift visning
Længde (metrisk):
80 mm
115 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10221013 115 mm
10721794 80 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10221013 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0602 0393
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Tekniske data
Inkluderer Hurtig overfladeprobe, 5 dia. x 115 mm L sondeskaft, 12 mm dia. Sondeakselspids, 1,2 mm L-kabel,– 60 til 300 °C Måleområde, 3 sek. Responstid, til påvisning af termiske broer i vægge
Til brug med (applikation) Påvisning af kuldebroer i vægge
Svartid 3 sek.
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +300 °C
Længde (metrisk) 115 mm