Få mere at vide
Testo™ Hurtigvirkende nedsænknings-/penetrationssonde
Længde (metrisk) sonde:
60 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Nedsænknings-/penetrationssonde, 5 dia. x 60 mm L sondeskaft, 1,5 dia. x 40 mm L sondeakselspids, 1,2 m L kabel,– 60 til °800 C Måleområde, 3 sek. Responstid, til temperaturmålinger i pastaer og halvfaste medier, i væsker og i luften. |
| Certificeringer/compliance | EN 60584-2 |
| Til brug med (applikation) | Temperaturmålinger i pastaer og halvfaste medier, i væsker og i luften |
| Svartid | 3 sek. |
| Temperaturområde (metrisk) | -60 °C til +800 °C |
| Længde (metrisk) sonde | 60 mm |