Få mere at vide
Abnova™ FASN (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16134861
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16134861
Brand: Abnova™ H00002194P01.25ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human FASN full-length ORF ( AAH07909, 1 a.a. - 439 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSTNDTIVSGTLPQRMASCLEVLDLFLNQPHMVLSSFVLAEKAAAYRDRDSQRDLVEAVAHILGIRDLAAVNLDSSLADLGLDSLMSVEVRQTLERELNLVLSVREVRQLTLRKLQELSSKADEASELACPTPKEDGLAQQQTQLNLRSLLVNPEGPTLMRLNSVQSSERPLFLVHPIEGSTTVFHSLASGLSIPTYGLQCTRAAPLDSIHSLAAYYIDCIRQVQPEGPYRVAGYSYGACVAFEMCSQLQAQQSPAPTHNSLFLFDGSPTYVLAYTQSYRAKLTPGCEAEAETEAICFFVQQFTDMEHNRVLEALLPLKGLEERVAAAVDLIIKSHQGLDRQELSFAARSFYYKLRAAEQYTPKAKYHGNVMLLRAKTGGAYGEDLGADYNLSQVCDGKVSVHVIEGDHRTLLEGSGLESIISIIHSSLAEPRVSVREG
Tekniske data
Adgangsnummer AAH07909
Gen-id (Entrez) 2194
Navn fatty acid synthase
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 25 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FAS, MGC14367, MGC15706, OA-519, SDR27X1
Gen symbol FASN
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer