Få mere at vide
Farrerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Farrerol |
| CAS | 95403-16-0 |
| Molekylær formel | C17H16O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (±)-4',5,7-Trihydroxy-6,8-dimethyl-flavanone, (±)-Farrerol, rac-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4H-1-Benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O5/c1-8-15(20)9(2)17-14(16(8)21)12(19)7-13(22-17)10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,13,18,20-21H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1C=2C(O)=C(C(O)=C(C2OC(C3=CC=C(O)C=C3)C1)C)C |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethylchroman-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.31 |
| Formel vægt | 300.1 |