Få mere at vide
Faropenem sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16420648 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16420648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY762605mg
MedChemExpress Faropenem sodium is an orally bioavailable penem antibiotic which can efficiently kill Mycobacterium tuberculosis.
Faropenem sodium is an orally bioavailable penem antibiotic which can efficiently kill Mycobacterium tuberculosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Faropenem sodium
Fysisk form Solid
CAS 122547-49-3
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14NNaO5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (325.41 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@]([H])1[C@@H](C)O)N([C@@H]1S2)C(C(O[Na])=O)=C2[C@@H]3OCCC3
Molekylvægt (g/mol) 307.3
Formel vægt 307.3
Procent renhed 98.87%