Få mere at vide
Faropenem daloxate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16414226
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16414226 100 mg 100mg
16412768 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16414226 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10004
MedChemExpress Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.
Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Faropenem daloxate
Fysisk form Solid
CAS 141702-36-5
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19NO8S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Faropenem medoxil
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(N1[C@@]2(SC([C@@H]3OCCC3)=C1C(OCC4=C(OC(O4)=O)C)=O)[H])[C@]2([H])[C@H](O)C
Molekylvægt (g/mol) 397.4
Formel vægt 397.4
Procent renhed 98.18%