Få mere at vide
Farnesylacetone, mixture of isomers, 97%
Artikelnummer. p-7024485
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11469506
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19234.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 762-29-8 | C18H30O | 262.437 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-29-8
Molekylær formel C18H30O
Molekylvægt (g/mol) 262.437
MDL nummer MFCD00036517
InChI nøgle LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Synonym farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
PubChem CID 1711945
ChEBI CHEBI:67252
IUPAC navn (5E,9E)-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-on
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Farnesylacetone
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.88
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.481
Mængde 50 g
Beilstein 1781239
Formel vægt 262.44
Procent renhed 97%