Få mere at vide
Farnesylacetone, blanding af isomerer, 97 %
Artikelnummer. 11479506
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479506 250 g 250g
11469506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19234.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 762-29-8 | C18H30O | 262,437 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-29-8
Molekylær formel C18H30O
Molekylvægt (g/mol) 262.437
MDL nummer MFCD00036517
InChI nøgle LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Synonym farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
PubChem CID 1711945
ChEBI CHEBI:67252
IUPAC navn (5E,9E)-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-on
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Farnesylacetone
Navn note blanding af isomerer
Tæthed 0.88
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.481
Mængde 250 g
Beilstein 1781239
Formel vægt 262.44
Procent renhed 97%