Få mere at vide
Farnesylacetone, blanding af isomerer, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Farnesylacetone |
| Navn note | mixture of isomers |
| Tæthed | 0.88 |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Pleasant |
| Brydningsindeks | 1.481 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1781239 |
| Formel vægt | 262.44 |
| Procent renhed | 97% |