Få mere at vide
Farnesylacetat, blanding af isomerer, 96%
Artikelnummer. 11428647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428647 100 g 100g
11418647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19778.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264,409 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 29548-30-9
Molekylær formel C17H28O2
Molekylvægt (g/mol) 264.409
MDL nummer MFCD00036516
InChI nøgle ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Synonym farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
PubChem CID 638500
IUPAC navn [(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]acetat
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Farnesyl acetate
Navn note blanding af isomerer
Tæthed 0.91
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 100 g
Beilstein 1784823
Formel vægt 264.41
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.