Få mere at vide
Farnesylacetat, blanding af isomerer, 96%
Artikelnummer. 11418647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418647 25 g 25g
11428647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19778.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264,409 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29548-30-9
Molekylær formel C17H28O2
Molekylvægt (g/mol) 264.409
MDL nummer MFCD00036516
InChI nøgle ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Synonym farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
PubChem CID 638500
IUPAC navn [(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]acetat
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Farnesyl acetate
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.91
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 25 g
Beilstein 1784823
Formel vægt 264.41
Procent renhed 96%