Få mere at vide
Farnesol (blanding af isomerer), TRC
Artikelnummer. 30404767
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30404767 5 g
1 options
Artikelnummer. 30404767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF1024555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Farnesol (Mixture of Isomers)
CAS 4602-84-0
Molekylær formel C15 H26 O
Mængde 5 g
Synonym Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers)
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C
IUPAC navn 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Formel vægt 222.1984