Få mere at vide
Farnesol, blanding af isomerer, 96%
Artikelnummer. 11478910
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478910 5 g 5g
11429576 25 g 25g
11439576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19316.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222,37 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Det kan bruges til at inducere apoptose i cellekulturer. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges i parfume og som smagsstof.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4602-84-0
Molekylær formel C15H26O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
MDL nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI nøgle CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC navn (2E,6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Farnesol
Navn note blanding af isomerer
Tæthed 0.887
Kogepunkt 159 °C til 160 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 146 °C (295 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.489
Mængde 5 g
Beilstein 1763926
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3937
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 222.37
Procent renhed 96%