Få mere at vide
Farnesol, mixture of isomers, 96%
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Det kan bruges til at inducere apoptose i cellekulturer. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges i parfume og som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges til at inducere apoptose i cellekulturer. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges i parfume og som smagsstof.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Det kan bruges til at inducere apoptose i cellekulturer. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges i parfume og som smagsstof.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Farnesol |
| Navn note | mixture of isomers |
| Tæthed | 0.887 |
| Kogepunkt | 159°C to 160°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 146°C (295°F) |
| Lugt | Pleasant |
| Brydningsindeks | 1.489 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1763926 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Vis mere |