Få mere at vide
Farnesol, 96%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356650 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356650 25 mL Glasflaske 25ml
10366650 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356650 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 119120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4602-84-0
Molekylær formel C15H26O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
MDL nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI nøgle CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC navn (2E,6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Farnesol
Navn note 96%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8865g/mL
Kogepunkt 149°C (4.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4870 to 1.492
Mængde 25 mL
Beilstein 01, III, 2040
Merck Index 15, 3975
Specifik vægtfylde 0.8865
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 222.37
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske