Få mere at vide
Farnesal (Mixture of Isomers, Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Farnesal (Mixture of Isomers, Technical Grade) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |