Få mere at vide
Hellma™ Far UV Quartz Cuvette Ultra Micro Cells
Artikelnummer. 12761695
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12761695
Brand: Hellma™ 105203108540
Tekniske data
Type Ultra-micro Cell Cuvette
Kapacitet (metrisk) 0.05 mL
Materiale Far UV Quartz
Mængde 1Each
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 to 2500 nm