missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fangchinoline, TRC

Artikelnummer. 30136719
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136719 2.5 g
30135349 250 mg
30004252 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF1023652.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 33889-68-8
Molekylær formel C37H40N2O6
Molekylvægt (g/mol) 608.72
Synonym (4aS,16aR)3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol, 6,6',12-Trimethoxy-2,2'-dimethyl-berbaman-7-ol, Thalrugosine, (+)-Thalrugosine, [4aS-(4aR*,16aS*)]-3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol, Isofangchinoline, NSC 277171, Thaligine, d-Isofangchinoline
SMIL NCC1OC(C(N)CC1)OC2C(O)C(OC3C(O)C(NC)C(O)(C)CO3)C(N)CC2N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fangchinoline
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.