Få mere at vide
Fangchinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fangchinoline |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1 |