missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
FANCI Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
FANCI Polyclonal antibody specifically detects FANCI in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | FANCI |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | mFluor Violet 500 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Fanconi anemia group I protein, Fanconi anemia, complementation group I, KIAA1794FLJ10719, Protein FACI |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1061-1328 of human FANCI (NP_001106849.1).,, Sequence:, DQDVEVEKTNHFAIVNLRTAAPTVCLLVLSQAEKVLEEVDWLITKLKGQVSQETLSEEASSQATLPNQPVEKAIIMQLGTLLTFFHELVQTALPSGSCVDTLLKDLCKMYTTLTALVRYYLQVCQSSGGIPKNMEKLVKLSGSHLTPLCYSFISYVQNKSKSLNYTGEKKEKPAAVATAMARVLRETKPIPNLIFAIEQYEKFLIHLSKKSKVNLMQHMKLSTSRDFKIKGNILDMVLREDGEDENEEGTASEHGGQNKEPAKKKRKK |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?