Få mere at vide
FANCI Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498367 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498367 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498367 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338040CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
FANCI Polyclonal antibody specifically detects FANCI in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen FANCI
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias Fanconi anemia group I protein, Fanconi anemia, complementation group I, KIAA1794FLJ10719, Protein FACI
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1061-1328 of human FANCI (NP_001106849.1).,, Sequence:, DQDVEVEKTNHFAIVNLRTAAPTVCLLVLSQAEKVLEEVDWLITKLKGQVSQETLSEEASSQATLPNQPVEKAIIMQLGTLLTFFHELVQTALPSGSCVDTLLKDLCKMYTTLTALVRYYLQVCQSSGGIPKNMEKLVKLSGSHLTPLCYSFISYVQNKSKSLNYTGEKKEKPAAVATAMARVLRETKPIPNLIFAIEQYEKFLIHLSKKSKVNLMQHMKLSTSRDFKIKGNILDMVLREDGEDENEEGTASEHGGQNKEPAKKKRKK
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55215
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG