Få mere at vide
Fanapanel, MedChemExpress
Beskrivelse
Fanapanel (ZK200775) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fanapanel |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161605-73-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H15F3N3O6P |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | ZK200775 MPQX |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1.25 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |