missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fanapanel hydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16436308
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16436308 10 mg 10mg
16432427 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16436308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15069A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fanapanel hydrate (ZK200775 hydrate) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA; have Ki values of 3.2 nM, 100 nM, and 8.5 μM against quisqualate, kainate, and NMDA, respectively.

Fanapanel hydrate (ZK200775 hydrate) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fanapanel hydrate
Fysisk form Solid
CAS 1255517-78-2
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H17F3N3O7P
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym ZK200775 hydrate MPQX hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (11.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1CP(O)(O)=O)C(NC(C1=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2N3CCOCC3)=O.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 427.27
Formel vægt 427.27
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.