Få mere at vide
Memmert™ Blæserhastighedsovervågning til UF75plus
Artikelnummer. 17579725 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UF75plus ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17579725 UF75plus ovn
1 options
Artikelnummer. 17579725 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UF75plusV4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Blæserhastighedsovervågning med sluk for varmefunktionen og alarm i tilfælde af fejl.
  • Med slukket varme
  • Med alarm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UF75plus ovn
Type Blæserhastighedsmonitor
Inkluderer Switch og alarm