Få mere at vide
Famprofazone, Mikromol™
Artikelnummer. 17992266
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17992266 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17992266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0994.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Famprofazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famprofazone
CAS 22881-35-2
Analyt- eller komponentnavne Famprofazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, Famprofazone, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(alpha-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
SMIL CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 1-methyl-5-[[methyl(1-phenylpropan-2-yl)amino]methyl]-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 377.52
Mængde 100 mg
Formel vægt 377.2467 g/mol