Få mere at vide
Famprofazone, LoGiCal
Artikelnummer. 30458074
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458074 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458074 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0994.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famprofazone
CAS 22881-35-2
Analyt- eller komponentnavne Famprofazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, Famprofazone, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(alpha-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 1-methyl-5-[[methyl(1-phenylpropan-2-yl)amino]methyl]-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 377.52
Mængde 10 mg
Formel vægt 377.2467 g/mol