Få mere at vide
Famprofazone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463551
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463551 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463551 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0994.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famprofazone
CAS 22881-35-2
Analyt- eller komponentnavne Famprofazone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H31 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, Famprofazone, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(alpha-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 1-methyl-5-[[methyl(1-phenylpropan-2-yl)amino]methyl]-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 377.52
Mængde 1 ml
Formel vægt 377.2467 g/mol