Få mere at vide
Famotidin, TRC
Artikelnummer. 30405225
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30405225 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30405225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF102250500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famotidine
CAS 76824-35-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H15 N7 O2 S3
Mængde 500 mg
Synonym 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-propanimidamide, 3-[(2-Diaminomethyleneaminothiazol-4-yl)methylthio]-N-sulfamoylpropionamidine, Agufam, Amfamox, Antodine, Apo-Famotidine, Apogastine, Bestidine, Brolin, Cepal, Dibrit 40, Digervin, Dispromil, Dispronil, Durater, Facid, Fadin, Fadine, Fadyn, Fagastine, Famo, FamoABZ, Famocid, Famodar, Famodil, Famodin, Famodine, Famogard, Famogast, Famonerton, Famopsin, Famos, Famosan, Famostagine-D, Famotal, Famotep, Famotidine, Famotin, Famotine, Famowal, Famox, Famoxal, Fanosin, Fanox, Farmotex, Fenox, Fibonel, Fudone, Fuweidin, Ganor, Ganor mite, Gaster, Gastridin, Gastrion, Gastro, Gastrodomina, Gastropen, H 2 Bloc, Ifada, Kemofam, Lecedil, Logos, MK 208, Mosul, Motiax, Muclox, N-(Aminosulfonyl)-3-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide, Nevofam, Nulcerin, Panalba, Pepcid, Pepcid AC, Pepcid PM, Pepcidin, Pepcidin Rapitab, Pepcidina, Pepcidine, Pepdif, Pepdine, Pepdul, Pepdul mite, Pepfamin, Peptan, Peptifam, Pepzan, Purifam, Quamatel, Quamtel, Restadin, Rogasti, Sedanium R, Supertidine, Tamin, Topcid, Ulcatif, Ulcedine, Ulceran, Ulcetrax, Ulcidine, Ulcofam, Ulfagel, Ulfam, Ulfamid, Ulfinol, Ulped, Ulped AR, Weimok, YM 11170
InChI formel InChI=1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
SMIL NC(=Nc1nc(CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamid
Molekylvægt (g/mol) 337.45
Formel vægt 337.0449
Procent renhed >95