Få mere at vide
Famotidine Related Compound A Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Famotidine Related Compound A |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6S2.2ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);2*1H |
| Formel vægt | 330.0255 |
| Procent renhed | >95% |