Få mere at vide
Famotidin Formaldehyd Addukt Malat (2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidin Maleat), Mikromol™
Artikelnummer. 17964156
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964156 25 mg
17910976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17964156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0029.170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Famotidin Formaldehyd Addukt Malat (2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidinmaleat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
CAS 2575516-45-7
Analyt- eller komponentnavne Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9H15N7O2S3.C4H4O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [4-[[[2-(3,4-dihydro-1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl)ethyl]thio]methyl]-2-thiazolyl]guanidine Maleate, 2-(4-(((2-(1,1-Dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C1 as Maleate, Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
InChI formel InChI=1S/C9H15N7O2S3.C4H4O4/c10-8(11)15-9-14-6(4-20-9)3-19-2-1-7-12-5-13-21(17,18)16-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4,13H,1-3,5H2,(H,12,16)(H4,10,11,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)NCN2)cs1)N.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[2-(1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]thiazol-2-yl]guanidin; Maleinsyre
Molekylvægt (g/mol) 465.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 465.0559 g/mol