Få mere at vide
Famotidin Formaldehyd Addukt Malat (2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidin Maleat), Mikromol™
Beskrivelse
Famotidin Formaldehyd Addukt Malat (2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidinmaleat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate |
| CAS | 2575516-45-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9H15N7O2S3.C4H4O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [4-[[[2-(3,4-dihydro-1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl)ethyl]thio]methyl]-2-thiazolyl]guanidine Maleate, 2-(4-(((2-(1,1-Dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C1 as Maleate, Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N7O2S3.C4H4O4/c10-8(11)15-9-14-6(4-20-9)3-19-2-1-7-12-5-13-21(17,18)16-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4,13H,1-3,5H2,(H,12,16)(H4,10,11,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)NCN2)cs1)N.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-(1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]thiazol-2-yl]guanidin; Maleinsyre |
| Vis mere |