Få mere at vide
Famotidine Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12) |
| Formel vægt | 260.0402 |