missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Famotidine Acid Methyl Ester Hydrochloride (Famotidine Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Famotidine acid methyl ester hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O2S2.ClH/c1-15-7(14)2-3-16-4-6-5-17-9(12-6)13-8(10)11;/h5H,2-4H2,1H3,(H4,10,11,12,13);1H |
| Formel vægt | 310.0325 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?