Få mere at vide
Famotidin Acetaldehyd Addukt Malat (2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidinmaleat), Mikromol™
Artikelnummer. 17994456
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994456 25 mg
17993756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17994456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0029.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Famotidin Acetaldehyd Addukt Malat (2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidin-maleat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate
CAS 2575516-65-1
Analyt- eller komponentnavne Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H17 N7 O2 S3 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(4-(((2-(3-Methyl-1,1-dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C2 maleate, Famotidine acetaldehyde adduct maleate
InChI formel InChI=1S/C10H17N7O2S3.C4H4O4/c1-6-13-8(17-22(18,19)16-6)2-3-20-4-7-5-21-10(14-7)15-9(11)12;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,16H,2-4H2,1H3,(H,13,17)(H4,11,12,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CC1NC(=NS(=O)(=O)N1)CCSCc2csc(N=C(N)N)n2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 2-[4-[2-(3-methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidin
Molekylvægt (g/mol) 479.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 479.0715 g/mol