Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A5 steril integreret hætte og maske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9049001
Størrelse:
Universel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 75
Artikelnummer. 15190077
Brand: Kimtech™ 36072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrums steril hætte med en maske integreret i hætten.
  • Gennemsnitlig bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Polypropylen åndbar SMS stof
  • Tredobbelt pose og vakuumpakket
  • Velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum
  • Rengøringsbånd for nem påklædning og foldet vrangen ud for aseptisk påklædning
  • Beskyttende hætte-og-maske-kombinationer er lavet uden latex, silikone eller BHT-konserveringsmidlet
  • Designet til engangsbrug
  • CE-certificeret, kategori III
  • Hver individuelt pakket maske og hætte har en sterilitetsindikator
  • Fremstillet i et ISO-certificeret anlæg, rene processer og individuelt pakket under renrumsforhold
Tekniske data
Produkttype Integreret hætte og maske
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen SMS Stof
Farve Hvid
Lukketype Slips
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Model- 36072
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Type 6, Kategori III PPE
Mængde 75/Cs.
Inkluderer Pull down slips, elastisk elastik, blå påklædningslinje
Til brug med (applikation) Laboratoriebeskyttelse
Hætte type Integration
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)