Få mere at vide
Fisherbrand™ Mekanisk bordtæller
Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
6-nøgletæller
9-nøgletæller
Længde (metrisk):
250 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Hver nøgle optager op til 999
- Samlet vindue holder styr på det samlede antal anslag lavet på alle andre taster
- Klokken ringer, når i alt når 100 blodlegemenøglemærker
- HS5360A:
- Baso., Eosin., Mono., Lymf., Poly., og Total,
- Måler 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B:
- Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymf., Mono. og Total,
- Måler 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A:
Spécification
Spécification
| Produkttype | Mekanisk tæller |
| Display Type | Mekanisk |
| Oversigt | 9-nøgletæller |
| Model- | HS5360B |
| Mængde | 1 stk. |
| Højde (engelsk) | 2,2'' |
| Højde (metrisk) | 56 mm |
| Længde (engelsk) | 12,6'' |
| Længde (metrisk) | 320 mm |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu