Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 1,5/2,0 ml mikrocentrifugerotorer
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
6 x 0,2 ml PCR-rør
6 x 0,25 til 0,4 ml Microtainer Rør
6 x 0,5 til 0,6 ml Microtainer™ Rør
6 x 0,5 til 0,6 ml PCR-rør
Til brug med (applikation):
0,2 ml PCR-rør
0,4 ml Backman rør
0,5 ml eller 0,6 ml Microtainer™ Rør
Rørtype:
Bagmand
Eppendorf
PCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Adaptere til rotorer
- Fås i pakker med 6 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | PCR |
| Volumen | 6 x 0,2 ml PCR-rør |
| Til brug med (udstyr) | Rotor F-45-48-11 |
| Vinkel | Fast |
| Til brug med (applikation) | 0,2 ml PCR-rør |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |