Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Basis AB315 pH/mV-bordmåler til laboratorier
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Kun F2 meter
pH/mV-måler med probe
Sondetype:
Gelfyldt pH/ATC-elektrode
Genopfyldelig pH-elektrode
Materiale:
Epoxy krop
Glas krop
Beskrivelse
- Stort, baggrundsbelyst display viser samtidigt pH-, mV- og temperaturaflæsninger
- Et- til fempunkts pH-kalibrering med automatisk buffergenkendelse af fire pH-buffersæt
- Etpunkts relativ mV-kalibrering (RmV) til ORP-målinger
- Etpunkts kalibrering af ATC-temperatursonde
- Kalibreringsalarm, valgbar fra 1 til 60 timer, eller slukket
- Automatisk eller manuel temperaturkompensation
- Klar-ikonet angiver målestabilitet
- Elektrodetilstandsikon angiver elektrodestatus lagring af 500 datasæt med tids-/datostempel
- Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer indstillinger og data i tilfælde af strømsvigt
- Stativet er fastgjort til måleren, hvilket letter elektrodebevægelse ind og ud af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH/mV-måler med elektrodestativ |
| Inkluderer | Elektrodestativ, strømadapter |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,3 °C (±0,5 °F) |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Datastyringsdetaljer | Udskrevet eller CSV-format |
| Udgange | Port til computer eller printer |
| Måletilstande | pH med mV og temperatur, Relativ mV med mV og temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV, temperatur |
| Område (pH) | -2 til 18 |
| Vis mere |