Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4532+, blå
Coverall har en unik specialistmaterialebehandling, som giver forbedret væskehold ud med tilsat olie- og alkoholafvisning. Certificeret til Type 5 for farlige partikler og Type 6 for begrænset kemisk sprøjt, 4532+ overall tilbyder den bløde åndbare komfort som en SSMMS med den forbedrede væskeydeevne, der normalt er forbundet med et laminat.
1146.77 DKK - 1895.00 DKK
Tekniske data
| Produkttype | Protective Coveralls |
|---|---|
| Køn | Unisex |
| Materiale | SSMMS |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
15780038
|
3M™
7100015967 |
Small | ||||||||
|
15710048
|
3M™
7100015993 |
Medium | ||||||||
|
15720048
|
3M™
7100015994 |
Større |
2079.00 DKK 1146.77 DKK / Pakke med 20 Spare 932.23 DKK 44% Off |
Forventet forsendelse: 11-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
15750038
|
3M™
7100015922 |
X-Large |
2079.00 DKK 1146.77 DKK / Pakke med 20 Spare 932.23 DKK 44% Off |
Forventet forsendelse: 11-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
16314658
|
3M™
7100016008 |
2X-stor |
2079.00 DKK 1146.77 DKK / Pakke med 20 Spare 932.23 DKK 44% Off |
Forventet forsendelse: 16-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
15730048
|
3M™
7100015996 |
3X-Large | ||||||||
|
15750048
|
3M™
7100016004 |
4X-stor | ||||||||
Beskrivelse
- Unik væskeafvisning med olie- og alkoholbestandig materialebehandling
- Blød og stærk flerlags 52 gsm SSMMS for stærk ydeevne
- Lavet af super åndbart SSMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
- 3-panels hætte, forstærket trekantet kilepanel, 2-vejs lynlås og stormklap med forseglbar tape, elastisk ryg og ankler for bedre bevægelsesfrihed
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
- Strikkede manchetter og elastisk talje og ankler for bedre pasform og bevægelsesfrihed
Tekniske data
| Protective Coveralls | |
| SSMMS | |
| Single-use | |
| Knit | |
| Non-sterile | |
| CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 |
| Unisex | |
| Blue | |
| Elastic | |
| Front Zipper | |
| CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles |