Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med krympehals, ravfarvet glas
Artikelnummer. p-7113902 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
2 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Grundstil:
Flad bund
Konisk, flad bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11545884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Standard hætteglas til GC og HPLC.
  • 11 mm
  • Krympe hals
  • Flad bund
  • Glas
  • Ravgul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <100μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Ja